Merck
24156
Supelco
SAC-5キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥101,000
¥101,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥101,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
¥101,000
Check Cart for Availability
物質
fused silica
品質水準
パラメーター
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
250
df
0.25 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
アプリケーション
agriculture
clinical
food and beverages
forensics and toxicology
カラムタイプ
capillary non-polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:このカラムは、植物性ステロール、コレステロール、およびその他の動物性ステロールの再現可能な分析を行うために設計された用途固有の非極性カラムです。
USPコード:なし
:
  • 結合済み
  • ポリ(5%ジフェニル/95%ジメチルシロキサン)
温度限界:
  • -60°C~320°C(等温またはプログラム温度)
アプリケーション
SAC-5 capillary column was found suitable to be used for the direct determination of seven major isosteroidal alkaloids in Fritillaria bulbs by gas chromatography.[1]
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L Song-Lin et al.
Journal of chromatography. A, 873(2), 221-228 (2000-04-11)
The present paper describes the development of a most simple, sensitive, and specific gas chromatographic method to date, for the direct determination of seven major bioactive isosteroidal alkaloids, namely ebeiedine, ebeiedinone, ebeienine, hupehenine, isoverticine, verticine, verticinone and imperialine, in Fritillaria