安全性情報
23926
Supelco
OMI®チューブホルダー
for use with OMI-4 purifier tubes
別名:
OMI®-4チューブホルダー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥76,700
¥76,700
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥76,700
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
¥76,700
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
適合性
for use with OMI-4 purifier tubes
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
OMIは、上流にある他の精製剤が取り逃がす多くの汚染物質を取り除くポリッシュ型精製器です。これは、同時かつ不可逆に水分、酸素、一酸化炭素、二酸化炭素、ほとんどの硫黄化合物、ほとんどのハロゲン化合物、アルコール、およびフェノールを10 ppb未満まで除去します。どのGCのすぐ上流のキャリアガス流にもOMIを取り付けることをお勧めします。以下の2つのユニットから構成されています。
  • 1つは、ガス供給システムに設置する再使用可能なチューブホルダーです。ポリカーボネートを使用しているため、安全性と透視性が得られます。
  • もう1つは指標樹脂を含む精製管(1 ppm程度の水分または酸素に触れると黒色から茶色に変色する)です。ガラスを使用しているので透視性があり、室内の汚染物質がガス流に拡散するのを防ぐことができます。
使用済み精製管は簡単に交換できます。末端アセンブリーのねじを回してチューブホルダーから外し、新しい精製管と交換するだけです。この設計によって、設置作業中に室内の空気が新しいチューブに入るのを防ぐことができます(保護用の箔が両端部を覆っており、末端アセンブリーをチューブホルダーにねじ込んで設置が完了した場合にのみ箔に穴が開きます)。
ご注意:この部品には精製管が必要です(別途ご購入ください)。
OMI® Tube Holder holds the OMI purifier tube which simultaneously removes oxygen, water vapor, CO, CO2, most sulfur compounds, most halogen compounds, alcohols, phenols to less than 10ppb. It also purifies helium, hydrogen, nitrogen, argon and methane. Color change indicates purifier exhaustion. Glass body does not diffuse air or off-gas. Furthermore, it is ideal for Hall, ECD and GC/MS detection systems. OMI®-4 purifier protects multiple instruments (three times the capacity of OMI®-2 tubes).
その他情報
仕様:
  • OMI-2チューブホルダーには、長さが10インチ(25.4 cm)、直径が1.5インチ(3.8 cm)である1/8インチの接続金具が付いています。
  • OMI-4チューブホルダーには、長さが16インチ(40.6 cm)、直径が1.5インチ(3.8 cm)である1/8インチの接続金具が付いています。
法的情報
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
必要ですが提供されていません
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)