Merck
23740-U
Supelco
Capillary Cleavingツール
Fixed Blade Version
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥14,800
¥14,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥14,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.54
¥14,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
sapphire cutting blade
包装
pkg of 1 ea
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この便利な工具によって、問題の原因になるギザギザの切り口を残さずに、ポリイミドでコーティングされたフューズドシリカにメスのような切り目を付けることができます。工業用サファイアの切断エッジの先端はいつまでも鋭さを保ちます。
その他情報
保護カバー付き固定ブレード
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)