Merck
23314-U
Supelco
SPB®-608キャピラリーGCカラム
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
別名:
Fused Silica Capillary SPB-608 60m .025mm 0.25um
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
認証
ASTM® D4861
EPA TO-10,IP-8,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,610,8100,8141,8082
パラメーター
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
250
df
0.25 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
60 m × 0.25 mm
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
カラムタイプ
capillary intermediate polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:このカラムは、ECD検出器を使用して、特に18種類の低濃度塩素化殺虫剤で試験されています。選択性と効率性のほか、4,4'-DDTとエンドリンの分解を最小限に抑えることも試験しています。このカラムは除草剤の分析にも適しています。
USPコード:なし
:
  • 結合済み
  • 独自技術
温度限界:
  • 室温以下~300°C(等温またはプログラム温度)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
He-xing Wang et al.
Sichuan da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Sichuan University. Medical science edition, 37(3), 480-483 (2006-06-10)
To develop a capillary gas chromatographic method for the determination of mannitol in health food. Mannitol was extracted from the sample with water by ultrasonic wave. The aliquot of sample solution was acetylated to form mannitol hexacetate with lower boiling