Merck
23240-U
Supelco
Screw cap
black phenolic solid cap (with polyseal liner), thread for 22-400, pkg of 144 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
black phenolic solid cap (with polyseal liner)
包装
pkg of 144 ea
フィッティング
thread for 22-400
適合性
for use with 120 mL (49 × 114 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Screw caps (thread 22-400) are available for use with sealing septa and solid caps with polyseal liners. Caps are offered in solid phenolic caps that can withstand a maximum temperature of 205° C.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)