Merck
22823-U
Supelco
Supelpure HC炭化水素トラップレフィル
volume 474 cc
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
474 CC
¥9,670
¥9,670
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
474 CC
¥9,670
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.54
¥9,670
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
容量
474 cc
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
活性炭。
法的情報
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
22823-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)