Merck
22801
Supelco
Parker® H2PEM 水素発生器
Model H2PEM-510, 110/230 volt, output flow, 0 ‑ 510 cc/min
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
特徴
output flow 0 ‑ 510 cc/min
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このH2PEM水素発生器は、プロトン交換膜(PEM)セルを利用してオンデマンドで水素を製造します。このユニットは高圧ガスボンベに代わる経済的な製品であり、1~2年で採算が取れます。
特徴/利点
  • 危険かつ高価な水素ガスボンベの必要がなくなります。
  • 1平方フィートのベンチスペースしか必要としないコンパクトな設計です。
  • 電源があればどこでも使えます。
  • 脱イオン水を加えるだけで数週間にわたって連続動作します。
  • 読みやすいディスプレイの色が変わって、いつ水を加えるかを知らせます。
  • システムは、いつもわずか100 mLの低圧水素しか貯蔵していません。
  • 水素漏れが検出されると、内蔵された検出回路が発生器を停止します。
  • PEM技術により、腐食性の強い液体を使う必要がなくなります。
メンテナンス
  • 必要に応じて脱イオン水を加えます
  • 6カ月ごとにフィルターを交換します。
  • 6カ月ごとに水和ポンプを交換します。
  • 乾燥剤カートリッジは、色がベージュから透明に変わったら交換します。
仕様
  • 出口純度:99.9995%
  • 出口圧力:10~100 psig
  • 出口接続金具:1/8インチ圧縮
  • 電源要件:110~230 V (50~60 Hz)
  • 出荷重量:40 lb (18 Kg) 乾燥
  • 寸法(高さx幅x奥行き):17.12インチx 13.46インチ x 17.95インチ (43.48 cm x 34.19 cm x 45.6 cm)
マーク
  • CE承認済み
  • ULリスト済み
  • CSA規格認定取得済み
  • IEC 1010認定済み
  • OSHAとNFPAの要件を満たしています
法的情報
Parker is a registered trademark of Parker Hannifin
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート