Merck
22718-U
Supelco
Soil Sampler
size 150 mm × 19 mm, Tekmar® 12-0507-024
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
メーカー/製品名
Tekmar® 12-0507-024
サイズ
150 mm × 19 mm
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with Tekmar® ALS 2016/2032 Sampler
法的情報
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)