Merck
22476
Supelco
Supeltex M-2 Packed Column Ferrule, 1/8 in. Column O.D.
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 50 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥42,000
¥42,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥42,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
¥42,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 50 ea
内径
1/8 in.
適合性
1/8 in. O.D. Column
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特徴:高い再利用可能性。
材質:DuPont製VESPEL SP-1(100%ポリイミド)
最高温度:
350°C
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)