Merck
22462
Supelco
Supeltex M-4キャピラリーフェルール、多目的
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥11,400
¥11,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥11,400
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
¥11,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 10 ea
内径
0.5 mm
適合性
0.32 mm Column I.D.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supelco社は、これらのグラファイト製フェルールの設計を改良し、閃光を最小化したクリーンかつシャープな外形を実現しました。
特徴:
指で締めた後、さらに1/4回転させて密封します。密封時の接触面の最大化、取り付け時にカラムが汚染されるリスクの軽減。
材質:フレキシブルグラファイト
最高温度:450°C
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)