安全性情報
22282
Valco® Precision Samplingシリンジ、シリーズC
volume 5 mL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
詳細
Series C
特徴
removable needle
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
VICI 030035
ニードルL × 外径 × 内径
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
容量
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Series C - Removable Needle: A heavy duty gas syringe, it features a positive rear plunger stop and a special low-dead
volume, removable needle. No sample storage capacity.
法的情報
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)