戻る
Valco
®
Precision Samplingシリンジ、シリーズC
Products
製品区分
syringes (1)
メーカー
長さ(インチ)
容量(µL)
ニードルの形状
容量
ゲージ
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
22280
Valco
®
Precision Samplingシリンジ、シリーズC,
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.