Merck
22032
Swagelok® Reducer
Swagelok® 200-R-4, stainless steel, 1/8 in. Swagelok, for 1/4 in. tube
別名:
Swagelok® 200-R-4,SS REDUCER 1/8X1/4 EA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥4,590
¥4,590
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥4,590
About This Item
UNSPSCコード:
41115717
eCl@ss:
32035302
¥4,590
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
stainless steel
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Swagelok® 200-R-4
フィッティング
for 1/4 in. tube
1/8 in. Swagelok
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ナットとフェルールが含まれています。
アプリケーション
Stainless steel Swagelok® reducer maybe used, for ending the top and bottom of continuous membrane fermentor separator (CMFS), used for ethanol fermentation and for increasing the performance of a bioreactor.[1]
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Continuous membrane fermentor separator for ethanol fermentation.
Chung-Won C and Hwang S.
Journal of Membrane Science, 57 (1), 21-42 (1991)