Merck
21976-U
Swagelok® 90 Degree Male Elbow
Swagelok® 400-2-2, stainless steel, 1/8 in. male NPT, 1/4 in. Swagelok
別名:
Swagelok® 400-2-2, SS ELBOW MALE, 1/4TX1/8P, EA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
物質
stainless steel
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Swagelok® 400-2-2
フィッティング
1/4 in. Swagelok
1/8 in. male NPT
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナットとフェルールが含まれています。
Degree elbow is suitable to change direction of a pipe. In general, 45-degree or 90-degree elbows are used. Elbows enforce sudden inner diameter changes and rough edges which lead to turbulence and greater pressure drop. They are suitable for tubing systems. The capability to bend tubing delivers smoother transition.[1]
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thwarting fluid-system leaks.
Cox, John C.
Chemical Processing (2002)