Merck
20977
Hamilton® GASTIGHT®シリンジ、1700シリーズ、ルアーチップ
1702LT, volume 25 μL, without needle, Luer Tip
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥10,800
¥10,800
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥10,800
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥10,800
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
物質
glass syringe
ニードルサイズ
26 ga
特徴
without needle Luer Tip
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80201
容量
25 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1] The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.[2]
アプリケーション
It was used to inject nutritional supplement the study animals (rats & mice) to understand choroidal neovascularization development[3] and reduction of acute conjunctivitis inflammation.[4]
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Azithromycin reduces inflammation in a rat model of acute conjunctivitis.
Fernandez-Robredo, Patricia, et al.
Molecular Vision, 155-165 (2013)
Modifying choroidal neovascularization development with a nutritional supplement in mice.
Ivanescu, Alina Adriana, et al.
Nutrients, 19, 153-165 (2013)
Guy, Jeffrey S.
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)