Merck
2049-U
Supelco
VersaPure Celite® SPE Büchner Funnel
bed wt. 50 g, I.D. × H 90 mm × 48 mm, pk of 6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104018
製品2049-Uは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
組成
bed wt., 50 g
包装
pk of 6
内径 × H
90 mm × 48 mm
Matrix
diatomaceous-earth base material (Celite 545 AW)
マトリックス活性基
celite coating
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Commonly used as filter agents and all purpose adsorbents
法的情報
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
VersaPure is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)