Merck
19132-U
RNシリンジ用Hamilton®
needle size 26 ga, needle L 51 mm (2 in.), stainless steel needle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
stainless steel needle
ニードルサイズ
26 ga
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Hamilton 7758-04
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
2.5-100 μL
適合性
for use with 2.5μL-100μL syringe
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton needles are manufactured from 304 stainless steel. The standard needle length is 2″ / 51 mm. Small Hub Removable (RN) needles are used with removable (RN)-style syringes.
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)