Merck
18542
Supelco
シクロヘキサノール
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11OH
CAS番号:
分子量:
100.16
Beilstein:
906744
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
0.98 mmHg ( 25 °C)
自己発火温度
572 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
12.25 %
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
密度
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
InChI Key
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
引火点(℃)
64 °C - closed cup - DIN 51794
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
18542-100MG:
18542-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)