メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
濃度
20 μg/g in acetic acid
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(NC(=O)OC[C@@H]1NC(=N)N2[C@]3(NC(=N)N[C@H]31)C(CC2)(O)O)O
InChI
1S/C10H17N7O7S/c11-6-14-5-4(3-24-8(18)16-25(21,22)23)13-7(12)17-2-1-9(19,20)10(5,17)15-6/h4-5,19-20H,1-3H2,(H2,12,13)(H,16,18)(H3,11,14,15)(H,21,22,23)/t4-,5-,10-/m0/s1
InChI Key
JKKCSFJSULZNDN-HGRQIUPRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
18380-0.5ML:
18380-BULK:
18380-0.5ML-SBULK:
18380-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ