安全性情報
13613-U
Supelco
Diaion® HP-20SS polymeric adsorbent
100-230 mesh, jar of 100 g
別名:
炭素吸着剤、SGPC、60 ~ 80 メッシュ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥35,200
¥35,200
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥35,200
About This Item
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.52
¥35,200
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
製品名
Diaion® HP-20SS, jar of 100 g
フォーム
liquid
品質水準
包装
jar of 100 g
テクニック
HPLC: suitable
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
表面積
~500 m2/g
Matrix
styrene-divinylbenzene
マトリックス活性基
polymer
粒径
75-150 μm
ポアサイズ
~1.30 mL/g pore volume
260 Å mean pore size
密度
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Diaion® HP-20SSは、大きな細孔と表面積を備えた多孔性ポリスチレンポリマー樹脂で、有機化合物を吸着する高い能力を有します。吸着剤として広く使用されています。この樹脂は、サイズによって分離し、また、芳香族化合物に対して選択性があるため、C18 Sep-Paksの樹脂とはクロマトグラフィー挙動が異なります。[1]
アプリケーション
  • Diaion® HP-20SSは、HPLC分析用のカラム充填剤として使用されました。[2]
  • Diaion® HP-20SSは、TLCを使用した精製に使用されました。[3]
発酵ブロスから疎水性化合物と生体分子を分離するための多環芳香族吸着剤。 この樹脂は、大きな分子に高速の反応速度をもたらし、非水系アプリケーションで良好に機能し、小さな生体分子のスケールアップ工業用分画に使用できます。
その他情報
トルエン中での膨張率 = 30%
法的情報
Diaion is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
13613-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Amberlite™ XAD16N 20-60 mesh
Supelco
XAD16
Amberlite XAD16N
Amberlite™ XAD7HP 20-60 mesh
Supelco
XAD7
Amberlite XAD7HP
Amberlite™ XAD4 20-60 mesh
Supelco
XAD4
Amberlite XAD4
Jinhee Kim et al.
Food & function, 4(2), 258-265 (2012-11-03)
Lemons are a widely used citrus crop and have shown several potential health benefits. In the present study, the mechanism and effectiveness of the anti-cancer and anti-aromatase properties of limonoids were investigated for the first time. Defatted lemon (Citrus lemon
Kellie L Tuck et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(19), 3598-3610 (2006-09-23)
Pantothenate synthetase catalyses the ATP-dependent condensation of D-pantoate and beta-alanine to form pantothenate. Ten analogues of the reaction intermediate pantoyl adenylate, in which the phosphodiester is replaced by either an ester or sulfamoyl group, were designed as potential inhibitors of
Tim S Bugni et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 13(6), 1372-1383 (2008-07-04)
The high-throughput screening and drug discovery paradigm has necessitated a change in preparation of natural product samples for screening programs. In an attempt to improve the quality of marine natural products samples for screening, several fractionation strategies were investigated. The