¥25,750
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
stainless steel column
品質水準
メーカー/製品名
Agilent
パラメーター
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
80/100 Chromosorb W HP support
マトリックス活性基
5% Carbowax 20M phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with Agilent Configuration A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ガラスの不活性を必要としない、要求が緩い用途には経済的なステンレス鋼製カラムを選択します。このカラムは一般的な構成を取っているため、注意深く曲げるとほとんどの装置に適合します。
In packed columns the carrier gas percolates through the porous bed and separation is achieved by moving the solutes apart. Packed columns are made up of two main materials; stainless steel and Pyrex glass. Metal packed columns are more suitable for long and high carrier gas flow rates to tolerate the elevated pressures.† Chromosorb W is a fragile white solid which is prepared by heating diatomaceous earth with a flux. The resulting fine structure is cemented over glass which results in large and irregular pores.† HP is the classification of a support as high performance grade.†
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Robert L. Grob and Eugene F. Barry
Modern Practice of Gas Chromatography, 76-76 (2004)
Ian A. Fowlis
Gas Chromatography, 27-27 (2008)
Raymond P. W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)