Merck
13086-U
Supelco
ガラス製充填GCカラム(Agilent対応、Configuration "A")
phase 10% OV-101, matrix 80/100 Chromosorb W HP support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
NACRES:
SB.54
物質
glass column
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Matrix
80/100 Chromosorb W HP support
マトリックス活性基
10% OV-101 phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with Agilent Configuration A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
活性な検体の分析など、高度の不活性を必要とする用途にはガラス製カラムをご使用ください。すべてのガラス製カラムに独自の高温シラン化処理を行って不活性を確保しています。このカラムは、Agilent 5890および6890(A構成、オンカラム注入、TCD以外の検出器)に適合します。
In a packed column, the carrier gas percolates through the porous bed and separation is achieved by moving the solutes apart. Packed columns are made up of two main materials; stainless steel and Pyrex glass. Pyrex glass columns are shaped as desired by coiling at about 700°C. Glass column are in some cases treated with silanizing reagent to eliminate the surface hydroxyl groups which becomes catalytically active and produce asymmetric peaks.[1] Chromosorb W is a fragile white solid prepared by heating the diatomaceous earth with a flux. The resulting fine structure is cemented over glass which results in large and irregular pores.[2] HP is the classification of a support as high performance grade.[3]
アプリケーション
Chromosorb W HP support packed glass GC column was used in separating the Me3Si derivatives of the pheolic acids.[4]
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13086-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Robert L. Grob and Eugene F. Barry
Modern Practice of Gas Chromatography, 76-76 (2004)
Ian A. Fowlis
Gas Chromatography, 27-27 (2008)
Free, esterified, and insoluble-bound phenolic acids. 1. Extraction and purification procedure.
Krygier
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 30, 330-334 (1982)
Raymond P. W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)