Merck
12804-U
Supelco
金属充填GCカラム(Agilent、Configuration "A"対応)
phase 20% SP-2100 + 0.1% Carbowax 1500, matrix 100/120 SUPELCOPORT support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥50,700
¥50,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥50,700
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32110502
NACRES:
SB.54
¥50,700
Check Cart for Availability
物質
stainless steel column
品質水準
メーカー/製品名
Agilent
パラメーター
0-175 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
100/120 SUPELCOPORT support
マトリックス活性基
20% SP-2100 + 0.1% Carbowax 1500 phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with Agilent Configuration A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
An economical metal column should be used for less demanding applications where the inertness of glass is not required. This column fits Agilent 5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).
Packed column made up of stainless steel are basically used when higher carrier gas flow rates are employed as they can sustain elevated pressure. Stainless steel columns are usually washed with dilute hydrochloric acid, then with water followed by methanol, acetone, methylene dichloride and n-hexane in order to remove any corrosion products and traces of lubricating agents.[1]
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
12804-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Scott RPW.
Science, 102-108 (1997)