¥149,000
出荷予定日2025年4月27日
おすすめの製品
物質
copper column
品質水準
詳細
3 in. coil
パラメーター
0-250 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
40.0 ft (12.2 m) × 1/8 in. × 1.7 mm
Matrix
60/80 Carbopack B support
マトリックス活性基
5% Krytox 143AC phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with General Configuration
WGK
WGK 3
Jan Code
13273-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ