Merck
20330-U
Porapak多孔質ポリマー吸着剤
matrix Porapak Q, 50-80 mesh, bottle of 75 cc
別名:
Omnifit column, 15 mm x 100 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
NACRES:
SB.54
形状
solid
包装
bottle of 75 cc
パラメーター
250 °C temp. limit
表面積
~550 m2/g
マトリックス
Porapak Q
粒径
50-80 mesh
密度
~0.34 g/mL (free fall density)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
多孔性ポリマーは、気体、酸、アミン、低炭素数の有機物および水の分析に基づくアプリケーションに最も適した吸着剤です。これらは、ガスクロマトグラフィーに最適であり、基本的には、メソポーラスからミクロポーラスの幅で非常に多孔性であるポリジビニルベンゼン(DVB)のコポリマーです。Porapak Qは、エチルビニルベンゼンとジビニルベンゼンから構成される多孔性ポリマーであり、炭化水素、水中の有機分析物、および窒素酸化物の分離に最も適しています。
Porapak多孔性ポリマーは、一貫した粒子サイズ、多孔性、および表面積を持った球状粒子であり、分析の精度と確度を保証します。
弊社の吸着剤に関する詳細については、sigma-aldrich.com/adsorbentsをご参照ください。
アプリケーション
ステンレススチール製のGCカラムに充填されたPorapak Qは、コントロールされた調製法によってグラファイト上に担持された、ルテニウム-セリア触媒のための適切な表面部位の設計における酸化還元実験に使用できます。
法的情報
PoraPak is a trademark of Waters
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
20330-U:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Modern Practice of Gas Chromatography.
Grob RL and Barry EF.
Modern Practice of Gas Chromatography, 79-83 (2004)
Scientific Bases for the Preparation of Heterogeneous Catalysts.
Jacobs PA
Science, 751-752 (2010)
Poole C.
Gas Chromatography, 127-130 (2012)