Merck
08368
Supelco
2-Methylbutyryl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(2-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium inner salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12D3H20NO4
分子量:
248.33
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99%
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C[C@H](OC(C(CC)C)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
C[N+](C[C@H](OC(C(CC)C)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H23NO4/c1-6-9(2)12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t9?,10-/m1/s1/i3D3
InChI Key
IHCPDBBYTYJYIL-AAJISCPNSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
08368-1MG:
08368-BULK:
08368-10MG:
08368-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)