Merck
06744
Supelco
Butocarboximsulfoxide
reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14N2O3S
CAS番号:
分子量:
206.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CNC(=O)O\N=C(/C)C(C)S(C)=O
InChI
1S/C7H14N2O3S/c1-5(6(2)13(4)11)9-12-7(10)8-3/h6H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+
InChI Key
RCTCYOQIGNPQJH-WEVVVXLNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
06744-BULK:
06744-VAR:
06744-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)