Merck
すべての画像(18)
主要文書
安全性情報
ZRB1459
Sigma-Aldrich
抗STAT1(isoform alpha)抗体 クローン1D4 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
シグナル伝達兼転写活性化因子1α/β, 転写因子ISGF3成分p91/p8
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
¥23,460
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥23,460
4 X 25 μL
¥48,450
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥23,460
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1D4, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 87.34 kDa
observed mol wt 90 kDa
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STAT1(6772)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1D4は、ヒトSTAT1を検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域に由来する38個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトシグナル伝達兼転写活性化因子1α/β(STAT1)のC末端領域に由来する38個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、HEK293細胞ライセート中のSTAT1を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100~1:1,000で使用、インターフェロンγで処理したU2OSおよびHela細胞のSTAT1を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100~1:1,000で使用、ヒトの腎臓および乳がんの組織切片のSTAT1を検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、リコンビナント・STAT1αフラグメントに結合し、KD値は1.1 x 10^(-6)でした。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗STAT1 (isoform alpha) 抗体 クローン1D4 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1459)は、STAT1(isoform alpha)を検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、ウェスタンブロッティング、免疫組織染色(パラフィン)、免疫細胞染色、およびアフィニティ結合アッセイでテストされています。
ターゲットの説明
シグナル伝達兼転写活性化因子1α/β(UniProt: P42224、別名:転写因子ISGF3成分p91/p84、STAT1)はヒトSTAT1遺伝子(Gene ID:6772)によりコードされています。STAT(シグナル伝達兼転写活性化因子)は細胞質に存在する潜在的転写因子のファミリーであり、活性化されると多くの細胞外シグナル伝達タンパク質に応答して遺伝子発現を制御します。 STAT1は、インターフェロン、インターロイキン、増殖因子など、多種多様なリガンドによって活性化されます。 STAT1はSTAT1α(91 kDa)とSTAT1β(84 kDa)の2つの型があり、これらはスプライシングバリアントと同じ遺伝子にコードされています。リガンドが細胞表面受容体に結合すると、プロテインキナーゼを介したシグナル伝達によりJakキナーゼが活性化され、STAT1およびSTAT2のチロシンがリン酸化されます。リン酸化されたSTATは二量体を形成し、核内に入ります。IFN-γ刺激後のMAPK14、ERK1/2、CAMKIIなどの複数キナーゼによるセリン727のリン酸化がSTAT1の転写活性を制御します。このリン酸化はPIASとの相互作用を増加させることで、SUMO化も促進します。 メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ZRB1459-25UL:
ZRB1459-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)