Merck
すべての画像(14)
主要文書
安全性情報
ZRB1192
Sigma-Aldrich
抗インテグリンαVβ8抗体 クローンEM13309 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
フィブロネクチン受容体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥27,600
4 X 25 μL
¥57,000
¥27,600
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥27,600
4 X 25 μL
¥57,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥27,600
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
EM13309, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 116.04 kDa
calculated mol wt 85.63  MDa
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGAV(3685)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローンEM13309は、インテグリンαVβ8を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。細胞外ドメイン内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
インテグリンαVのアミノ酸31~987およびインテグリンβ8のアミノ酸43~684に対応するリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト胎盤組織切片でインテグリンαVβ8を検出できます。
フローサイトメトリー:1 μg使用、100万個のHT29細胞でインテグリンαVβ8を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HT29細胞でインテグリンαVβ8を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗インテグリンαVβ8 クローンEM13309 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1192)は、ヒトインテグリンαVβ8を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、フローサイトメトリー、免疫細胞染色、および免疫組織染色(パラフィン)でテストされています。
ターゲットの説明
インテグリンαVβ8(UniProt:P06756/P26012;別名フィブロネクチン受容体)は、ヒトITGAV:ITGB8遺伝子(Gene ID: 3685/369)によりコードされています。インテグリンは、可変のαサブユニットと保存されたβサブユニットで構成されるヘテロ二量体細胞表面受容体です。さまざまなαサブユニットとβサブユニットの正確な組合わせによって、異なるECM成分に対するインテグリンの結合特異性が決定されます。インテグリンは、恒常的活性型ではありません。インテグリンがリガンド結合親和性の低い状態からリガンド結合親和性の高い状態に活性化するには、それらの細胞質内または細胞外相互作用から生じるコンフォメーション変化が必要です。インテグリンαVは、1回膜貫通タンパク質であり、βサブユニットとヘテロ二量体化します。さまざまなαサブユニットとβサブユニットの正確な組合わせによって、異なるECM成分に対するインテグリンの結合特異性が決定されます。接着には両サブユニットが必要ですが、結合特異性は主にαサブユニットの細胞外領域に依存します。αVは、非共有結合的にさまざまなβサブユニットと結合しています。インテグリンファミリーの構造的および機能的多様性は、個々のαおよびβサブユニットの対形成能力に基づきます。αVは、シグナルペプチド(aa 1-30)を有するかたちで合成された後、切断され成熟型を産生します。成熟型には細胞外ドメイン(aa 31-992)、膜貫通ドメイン(aa 993-1016)、および細胞質ドメイン(aa 1017-1048)が含まれます。インテグリンβ8は、シグナルペプチド(aa 1-42)を有するかたちで合成された後、切断され成熟型を産生します。成熟型には細胞外ドメイン(aa 43-684)、短い膜貫通ドメイン(aa 685-704)、および細胞質ドメイン(aa 705-769)が含まれます。インテグリンαVβ8(ITGAV:ITGB8)は、フィブロネクチンの受容体として働きます。本化合物は、リガンドのR-G-D配列を認識します。クローンEM13309は、高い親和性(EC50=10 ng/mL)でαVβ8と結合することが示されています。卵巣がん(Ovcar3;Igrov1;SKOV3)および数種のメラノーマなど、腫瘍細胞株のサブセットを染色することが示されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参考:Goodman, SL et al., (2012).Biol. Open.1(4):329-340).
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB1192-25UL:
ZRB1192-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.