Merck
Z764671
MAGic Clamp tube rack
to hold, 12 x 1.5 or 2.0 mL horizontal tubes
別名:
tube clamps
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥19,900
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.77
¥19,900
Check Cart for Availability
特徴
to hold 12 x 1.5 or 2.0 mL horizontal tubes
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific H1000-MR-T15H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • Extremely compact
  • Exceptional temperature uniformity
  • Horizontally circular 19 mm orbit for aeration and mixing
The convenient MAGic Clamp platforms (large or small) are available for use with Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
法的情報
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)