物質
sapphire
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Wilmad WG-508-7
チューブL
7 in.
チューブ外径
10 mm
適合性
suitable for NMR
詳細
Sapphire (Al2O3 single crystal) has extraordinary hardness and high melting temperature around 2000°C. Due to its single crystal structure, it has outstanding chemical resistance to corrosive solvents, including HF acid. Guaranteed straightness for optimized shimming quality and tested in spinner turbines for OD fitting. It is recommended to use an epoxy glue if connecting to a metal gas line.
アプリケーション
NMR, High Pressure NMR up to 400 Bar, 19F Studies, 29Si Studies
特徴および利点
- Melting temperature around 2000°C
- Chemical resistance to corrosive solvents, including HF acid.
法的情報
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)