Merck
Z743656
Thermal Transfer Tough-Tags
white, L × W 1.28 in. × 0.50 in., roll of 4000
別名:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4000 EA
¥30,520
¥30,520
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
4000 EA
¥30,520
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
¥30,520
Check Cart for Availability
包装
roll of 4000
メーカー/製品名
Diversified Biotech THER-3128
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • Temperature resistant from -40°c to 150°c
  • Print popular barcode formats forfast and easy sample identification
  • Print as little as one label at a time, eliminating label waste and saving time and money
  • Unique solvent-resistant, acrylic-based adhesive provides excellent cold temperature performance
  • Resists degradation from scuffing, chemicals, moisture and wide temperature fluctuations
  • Coated for use with a resin ribbon that provides the best performance under extreme conditions
  • Works with most thermal transfer printers
法的情報
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)