Merck
Z743657
Thermal Transfer Tough-Tags
別名:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2000 EA
¥14,950
¥14,950
出荷予定日2025年4月13日
サイズを選択してください
表示を変更する
2000 EA
¥14,950
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
¥14,950
出荷予定日2025年4月13日
包装
roll of 2000
メーカー/製品名
Diversified Biotech THER-1137
L × W
1.375 in. × 0.625 in.
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • Temperature resistant from -40°c to 150°c
  • Print popular barcode formats forfast and easy sample identification
  • Print as little as one label at a time, eliminating label waste and saving time and money
  • Unique solvent-resistant, acrylic-based adhesive provides excellent cold temperature performance
  • Resists degradation from scuffing, chemicals, moisture and wide temperature fluctuations
  • Coated for use with a resin ribbon that provides the best performance under extreme conditions
  • Works with most thermal transfer printers
法的情報
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)