Merck
Z743652
Laser Tough-Tags
slenderedge, white, L × W 2.625 in. × 0.1875 in., pkg of 2475
別名:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2475 EA
¥16,390
¥16,390
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
2475 EA
¥16,390
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
¥16,390
Check Cart for Availability
包装
pkg of 2475
メーカー/製品名
Diversified Biotech SETT-1000
テクニック
PCR: suitable
L × W
2.625 in. × 0.1875 in.
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tough-Tags are chemically inert labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and other microscope slides. They are temperature resistant from 121°C to –40°C and withstand autoclaving, boiling water baths, freezer temperatures, organic solvents and caustic agents. For best adhesion it is recommended that siliconized surfaces be avoided.Tough-Tags are perfect for accurately identifying important samples stored in tubes, microplates or boxes that will be autoclaved or stored in moderate freezer temperatures.
法的情報
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)