Merck
Z743582
Laser Tough-Spots®
diam. 1/2 in., white, pack of 3840 (192 labels per sheet)
別名:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103032
NACRES:
NB.35
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pack of 3840 (192 labels per sheet)
メーカー/製品名
Diversified Biotech SPOT-2000
直径
1/2 in.
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
法的情報
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Can these withstand liquid nitrogen? 
    1 回答
    1. Yes, this product can withstand liquid nitrogen.
      Please see the link below for more information:
      https://www.divbio.com/product/spot-2000