Merck
Z743336
Cryo-Babies® ラベル
red, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll Labels
別名:
cryogenic vial labels, freezer vial labels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103032
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 1000 roll Labels
メーカー/製品名
Diversified Biotech CRY-1000-R
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
red
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
カット済みの化学的に不活性なビニルラベルは、剥がれたり割れたりすることなく、沸騰水、通常の凍結、および液体窒素下の貯蔵に耐えることができます。ラベルはあらゆるマーカーに対応しており、裏面シートを簡単に剥がして、バイアルに貼り付けることができます。サイズは1.28×0.5インチで、標準的なクライオジェニックバイアル、並びに1.5~2 mLの微量遠心チューブの周りにぴったりと巻き付けることができます。Cryo-Babiesは、液体窒素中でのflash/snap凍結、100℃の沸騰水浴、および150℃までの乾熱にも耐えられます。@°°@
法的情報
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech