Merck
Z742259
Angled Tube Rack Stand
Holds Rack up to 5.5 in. high and 8.5 in. wide, pack of 1 ea
別名:
angled bottle suport
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥14,430
¥14,430
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥14,430
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
¥14,430
Check Cart for Availability
物質
acrylic
特徴
Holds Rack up to 5.5 in. high and 8.5 in. wide
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech TRST-1000
詳細
Universal, fixed position acrylic stand with neoprene pad for supporting tube racks. Holds tube-filled racks at a comfortable positing for easier pipetting.
特徴および利点
  • 30° viewing angle
  • alleviate repetitive stress
  • create a comfortable work station
  • neoprene pad and non-slip feet for stability
  • fits most tube racks
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)