Merck
Z741773
LifeSep 125SX
for 125 ml vessels
別名:
LifeSep magnetic separation stand
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥988,700
¥988,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥988,700
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NA.56
¥988,700
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Dexter Magnetic Technologies 2906001-1
H × W × D
71 mm × 98 mm × 72 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Magnetic separators for single tubes are durable and easy-to-use. For use in cell sorting, RNA and DNA isolation and purification of biomolecules. Fast and easy aspiration is achieved with our Neodymium-Iron-Boron (Nd-Fe-B) magnet configuration.
  • Patented Nd-Fe-B magnet configuration for optimal results
  • Open-faced design for clear visibility
  • Rapid separation of micro- and nanometer beads
  • Easy aspiration
  • Superior particle retention
  • Removable base for easy cleaning
  • Durable and easy to use
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2