Merck
Z740396
The SpecTainer II
size 90 mL, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
400 EA
¥48,040
¥48,040
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
400 EA
¥48,040
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
¥48,040
出荷予定日2025年5月31日
物質
polyethylene cap
polypropylene container
無菌性
sterile
包装
pack of 400 ea
メーカー/製品名
Simport C567-90CYS
サイズ
90 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For applications needing the utmost security where sample integrity is of high importance. A great feature of the Spectainer I is that it incorporates a unique tamper evident screw cap ensuring peace of mind during transport or storage situations where someone might have tampered with the specimen.
Both containers and caps are manufactured without the use of plasticisers or mold release agents. All material used is free from latex. Containers are 95kpa compliant. Available in three sizes: 60, 90 and 120 ml. The 60 ml size however is not graduated. The sterile container protects its sterility with a tamper evident seal.
法的情報
SpecTainer is a trademark of Simport
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)