Merck
Z740412
SecurTainer III specimen containers
size 20 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥38,560
¥38,560
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EA
¥38,560
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
¥38,560
Check Cart for Availability
物質
polyethylene cap
polypropylene container
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Simport C577-20W
サイズ
20 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Chemically resistant and shatterproof, The SecurTainer III Specimen Containers are supplied with a leakproof screw cap, particularly important when transporting hazardous material. Ideal for transport and storage of urine, sputum and most liquids or particulate samples.
Containers are uniquely stackable, shatter resistant and are manufactured from virgin, high-clarity polypropylene. Available in many sizes from 20 to 120 ml. Containers and caps packaged separately in bags of 100. Non sterile. Functional temperature range: -90 °C to +100 °C.
法的情報
SecurTainer is a trademark of Simport
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. are these containers Z740412 sterile?
    1 回答
    1. This product is non-sterile.