Merck
Z740294
RotoFlex® Plus bench top tube rotator rotisserie
for 5 - 7 mL tubes/7 tube capacity per rotisserie
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥3,770
¥3,770
出荷予定日2025年6月02日
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥3,770
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
¥3,770
出荷予定日2025年6月02日
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Cole Parmer 439737
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The RotoFlex will accommodate a variety of tubes from 0.5 - 50 mL by simply changing the rotisserie.
法的情報
RotoFlex is a registered trademark of Argos Technologies, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)