Merck
Z735086
Jenco 複式顕微鏡、 JC シリーズ
AC/DC input 115 V AC, brightfield, infinity planachromatic lens, trinocular, modern ergonomic frame; 20 W halogen bulb
別名:
複合顕微鏡, 顕微鏡
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41161502
NACRES:
MA.44
詳細
Brightfield infinity plan, achromatic
特徴
CSA approved
メーカー/製品名
Jenco JC-311
利用可能性
not available in EU
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Jencoブランドでは熟練研究者のニーズに耳を傾け、要求の多い環境で機能するJCシリーズ正立複合顕微鏡を設計しました。JCシリーズは、新型のテクノロジーを耐久性と費用対効果に優れたソリューションに取り入れ、お客様の顕微鏡ニーズに応えています。
  • 安定性と内蔵ハンドルを強化した最新の構造
  • 人間工学に基づいた構造。焦点調節とステージ調節とを片手で行えるため、最小限の労力で迅速な観察が可能
  • ステンレス製および真鍮製のギアトレインを組み合わせた高耐久性の焦点調節装置。5年という保証期間を過ぎても十分にハイスループットな観察が可能
  • 優れた光学解像度による鮮明な像。対物レンズの焦点距離は無限遠または160 mmを選択可能
  • 融通性 - 明視野、暗視野、位相差、単偏光など様々な顕微鏡観察法に利用可能
  • 無限遠補正プランアクロマートレンズを使用
主な仕様:
  • ボディ - ジーデントップ型、傾斜角30°、眼幅調整55~75 mm、360°回転
  • 対物レンズ台 - 5レンズ収容、ボールベアリング式、反転可、ポジティブクリックストップ付き、スムーズな回転
  • 接眼レンズ - 10倍広視野レンズ、焦点距離25 mm、視野数20 mm。
  • ステージ - 209 mm(8.25インチ) × 140 mm(5.5インチ)、副尺付き機械式ステージ。右側・低位置の同軸コントロールノブにより片手で焦点調節可能。バネ挟みスライドホルダーは着脱可能
  • 焦点調節装置 - 調節可能な張力制御システムによりステージのずれを防止。同じく調節可能なステージストッパーによるスライド、標本、および対物レンズの保護。0.002 mm刻み目盛搭載
  • 集光器 - 開口数(NA)1.25、アッベコンデンサー(虹彩絞り、ラックアンドピニオン式焦点の2要素付き)
  • ケーラー照明、視野絞り、20 W・6 Vハロゲンランプ、電子制御式調光機能付き
  • 寸法 - 三眼タイプ:20.0 cm×41.9 cm×27.8 cm(7.8インチ×16.5インチ×10.9インチ)(WHD)
  • 双眼タイプ:20.0 cm×40.9 cm×27.8 cm(7.8インチ×16.2インチ×10.9インチ)(WHD)
  • 総重量:9.1 kg(20ポンド)
注:明視野顕微鏡には、レンズ台に対物レンズ4本、防塵カバー、イマージョンオイル、カラーフィルター2枚、ハロゲンランプ用予備ヒューズ、および取扱説明書が付属します。
法的情報
Jenco is a trademark of Jenco International, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)