Merck
Z724173
Hettich® MIKRO 220/220R遠心分離機
MIKRO 220R, AC/DC input 240 V AC
別名:
Hettich MIKRO 220
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161701
NACRES:
NB.22
製品Z724173は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
AC/DC入力
, Schuko plug
, UK plug
特徴
CE compliant
cooling
refrigerated
メーカー/製品名
Hettich 2205
パラメーター
temp. range at -20-40 °C
18000 rpm
31514 rpm
テクニック
centrifugation: suitable
H × W × D
313 mm (12.5 in.) × 330 mm (13 in.) × 650 mm (25.5 in.)
重量
42 kg (92.5 lb)
適合性
CSA or cTUVus label for Canada (SCC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
注:MIKRO 220および220Rは、0.2~2.0 mLのマイクロチューブの処理に適したパワフルな小型卓上遠心機です。また、冷却機能付きのMIKRO 220Rは、最大50 mLのチューブを収容できます。
臨床検査室の他、遺伝子、ウイルス、細胞、細菌の研究を行う実験室で用いられています。MIKRO 220Rの処理能力、性能、冷却機能は、特にPCRに用いるサンプルの前処理に必要な条件を満たしています。
ローターやその他の遠心用付属品は別売りです。
  • 冷却機能がないタイプ(220)と冷却機能付きのタイプ(220R)があります。
  • 0.2~2.0 mLのマイクロチューブを収容できます(冷却機能付きのMIKRO 220Rは最大50 mLのチューブを収容できます)
  • ローターが高速に達するにもかかわらず、きわめて短時間で加速・減速します。
  • ステンレス製チャンバー
  • 電動ドアロック式。ドアに窓があります。
  • 素早く入力できるホイル製キーパッド
  • 回転中はドアがロックされた状態を維持します
  • ドアの落下防止機能
  • 緊急ドアロック解除機能
  • モーターの過熱防止機能
  • チャンバーの過熱防止機能(MIKRO 220Rのみ)
  • アンバランス停止機能
  • 自動ローラー認識機能
  • 簡単に交換できるローター
  • 10通りの設定を記憶
ローターやその他の遠心用付属品は別売りです。
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1