Merck
Z623490
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220/220R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 24 place
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103900
Manufacturer/tradename:
Hettich 1195-A
Compatibility:
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
Parameter:
31,514 max. RCF
Feature:
capacity 0.2 ‑ 2.0 mL, lid, to hold 24 x Adaptors (Models 2023, 2024, 2031)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
feature
capacity 0.2 ‑ 2.0 mL, lid, to hold 24 x Adaptors (Models 2023, 2024, 2031)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Hettich 1195-A
parameter
31,514 max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)