スキップする
Z652121
Hettich® MIKRO 200/200R 遠心分離機
MIKRO 200R, AC/DC input 115 V AC
別名:
centrifuge hettich, micro centrifuge
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
UNSPSC Code:
40161701
eCl@ss:
32150313
Manufacturer/tradename:
Hettich 2405-01
Parameter:
temp. range at -10-40 °C, 15000 rpm, 21382 rpm
Feature:
CE compliant, cooling, refrigerated
AC/DC input
100 - 127 V AC
feature
CE compliant, cooling, refrigerated
manufacturer/tradename
Hettich 2405-01
parameter
temp. range at -10-40 °C, 15000 rpm, 21382 rpm
technique(s)
centrifugation: suitable
H × W × D
260 mm (10.25 in.) × 281 mm (11 in.) × 547 mm (21.5 in.)
weight
28 kg (61.75 lb)
General description
  • 標準的な微量遠心機
  • 冷却していないもの(200)と冷却したもの(200R)があります。
  • 容量:24×1.5 mL/2.0 mL
  • 最大RPM/RCF:14,000/18,626(固定角度)
  • ローターはチューブ24本用、チューブ30本用、PCRストリップ用、低温チューブ用から選択可能
  • 生物学的封じ込め、オートクレーブ可能。フェノール耐性を持つフタを利用可能
  • 急速冷却機能:10~15分で+4°Cまで冷却
  • CE準拠
注:MIKRO 200マイクロリットル遠心分離機も高速ですが、MIKRO 200Rは急速冷却機能によって10~15分で+4°Cまで冷却します。信頼性の高い冷却機能により、感熱性試料であっても穏やかに遠心分離できます。ローターは別売りです。
ローターとその他の遠心分離機の付属品は別売りです。
  • Standard micro centrifuge
  • Available in non-refrigerated (200) and refrigerated (200R) versions
  • Capacity: 24 x 1.5/2.0 mL
  • Max RPM/RCF: 14,000/18,626 (fixed angle)
  • Choice of 24 or 30 place rotor or PCR strip rotor or Cryo tube rotor
  • Bio-containment, autoclavable; phenol resistant lids available
  • Fast cool function: down to +4°C in 10-15 minutes
  • CE Compliant
Packaging
カナダ(SCC)向けCSAまたはcTUVusラベル貼付
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)