Merck
Z717207
ART® 自己密封障壁ピペットチップ
ART 200G, maximum volume 200 μL, sterile
別名:
ピペットチップ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
960 EA
¥29,800
4800 EA
¥110,300
¥29,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
960 EA
¥29,800
4800 EA
¥110,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121601
NACRES:
NB.01
¥29,800
Check Cart for Availability
物質
colorless
無菌性
sterile
特徴
barrier
包装
pack of 960 ea (racked)
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 2069G
テクニック
PCR: suitable
最大容量
200 μL
容量
200 μL
適合性
for use with
  • Biohit Proline-Electronic 10-100 μl
  • Biohit Proline-Variable 5-50 μl/50-200 μl
  • Eppendorf Research/Reference 20-200 μl
  • Eppendorf Titerman 4908 30-300 μl
  • Finnpipette 4027/4500 Digital 40-200 μl
  • Finnpipette Multi-Channel (Limited Draw) 50-300 μl
  • Mettler-Toledo VoluMate 20-200 μl
  • Nichiryo BenchMate 5-100 μl/20-200 μl
  • Pipetman P-200 20-200 μl
  • Rainin EDP 2 20-250 μl
  • Rainin EDP Plus 20-250 μl
  • Rainin Pipet Plus 20-200 μl
  • Rainin Pipetman 20-200 μl
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
A Genomic tip refers to a tip with a wide-bore orifice. This kind of tip is perfect for pipetting more viscous samples such as blood as well as for preventing the shearing of genomic DNA during sample processing and preparation.
包装
960EA = 96チップが10トレイ(1パック)
4800EA = 960チップが5パック(96チップが50トレイ)
800EA = 100チップが8トレイ(1パック)
3200EA = 800EAが4パック
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)