Merck
Z694673
3D Biotek Polycaprolactone (PCL) scaffold inserts
for 3D bioreactor 24 well chamber, fiber diam. ~300 μm
別名:
3D, 3D Cell Culture
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥24,430
¥24,430
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥24,430
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
¥24,430
Check Cart for Availability
無菌性
sterile
メーカー/製品名
3D Biotek PCL303024-BR
ファイバー直径
~300 μm
ポアサイズ
300 μm (Fiber spacing)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)