Merck
Z688673
Nunc® DeepWell 96 well plates
20 μm pore size pore size, glass fiber (binding) membrane on top of PET frit, non-treated, non-sterile, clear, polypropylene, case of 50
別名:
96ウェルフィルタープレート, 96ディープウェルフィルタープレート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥259,800
¥259,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥259,800
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
¥259,800
Check Cart for Availability
製品名
Nunc® 96 DeepWell フィルタープレート, size 96 wells, well maximum volume 1.3 mL
物質
clear wells
polypropylene (without filter)
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt: no
包装
case of 50
メーカー/製品名
Nunc 278010
キャパシティ
1.3 mL
サイズ
96 wells
ウェルの最大容量
1.3 mL
有効容積
1 mL
clear
ポアサイズ
20 μm
適合性
suitable for (purification of high quality plasmid DNA or PCR products; high throughput sample processing)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc® 96 DeepWellフィルタープレート(1.3 mL)
Nunc 96 DeepWellフィルタープレートは、高品質のプラスミドDNAやPCR産物の精製に適しており、ハイスループットなサンプルプロセシング用に特に設計されています。また、真空濾過法、遠心分離法、陽圧法にも用います。
  • 高品質のプラスミドDNAやPCR産物の効果的な精製用
  • ハイスループットなサンプルプロセシング用に特に設計
  • スタンダードな96ウェルの形状に合致
  • 化学薬品耐性と機械的強度を備えたポリプロピレン製
  • 真空濾過法、遠心分離法、陽圧法に適合
  • フリット化したプレートのポリエチレンテレフタレート(PET)製フリットの細孔径は20 μm
  • グラスファイバープレートにはPET製フリット、DNA結合用の2層のグラスファイバーメンブランが付属
  • プレート壁共有の配置により、プレートの高さが抑えられ、ウェルが幅広くなったため、これまでより迅速なプロセシング、高収量、目詰まりの減少を実現
  • 精製したDNAは、シークエンシングや制限酵素消化など下流の用途に適合
注:この96ウェルフィルタープレートには、PET製フリットの上に2層のグラスファイバーメンブランが付属しています。
法的情報
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joseph Berthier et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 51(1), 105-114 (2020-08-22)
Mycophenolic acid (MPA) has become a cornerstone of immunosuppressive therapy, in particular for transplant patients. In the gastrointestinal tract, the liver and the kidney, MPA is mainly metabolized into phenyl-β-d glucuronide (MPAG). Knowledge about the interactions between MPA/MPAG and membrane
Michelle Averill et al.
Journal of clinical lipidology, 14(1), 66-76 (2019-12-21)
Humans spend most of the time in the postprandial state, yet most knowledge about high-density lipoproteins (HDL) derives from the fasted state. HDL protein and lipid cargo mediate HDL's antiatherogenic effects, but whether these HDL constituents change in the postprandial