Merck
Z665657
Ohaus® pocket balances
JE500, weighing capacity 500 g, resolution: 0.1 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111502
NACRES:
NB.71
製品Z665657は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
CE compliant
CSA approved
メーカー/製品名
JE500
秤量測定範囲
500 g, resolution: 0.1 g
プラットフォームサイズ
83 mm × 76 mm , oval
バッテリー電源
2 AAA (alkaline batteries (included))
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ohaus pocket balances are the ultimate in convenience and portability.
  • Unique pocket size hand-held design
  • Quick and easy calibration
  • Energy-saving auto shut-off; low battery indicator
  • Large high contrast display
法的情報
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)