Merck
Z654337
Caps for Duran® laboratory bottles
GL 45 neck thread, blue polypropylene tamper-evident (with lip seal)
別名:
caps bottles, glass bottles caps
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥5,120
¥5,120
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥5,120
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥5,120
Check Cart for Availability
物質
blue polypropylene (tamper-evident with lip seal)
メーカー/製品名
DURAN®
Schott
パラメーター
-40-140 °C temp. stability
フィッティング
GL 45 neck thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The classic laboratory bottle GL threaded screw cap features the tried and tested cap plug sealing system ensuring a liquid tight seal. Available in four colours; blue, green, yellow and grey with matching pouring rings. Distinguishing media types is simplified and interchanging of screw caps and the risk of cross contamination is greatly reduced.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)